P3493
Monoclonal Anti-Placenta Growth Factor-2 antibody produced in rat
clone 62526, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-PlGF-2
About This Item
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
62526, monoclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Pgf(18654)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1