Documentos Principais
P3116
Sigma-Aldrich
[pSer392]-p53
>90% (HPLC)
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
Nome do produto
[pSer392]-p53, >90% (HPLC), solid
Ensaio
>90% (HPLC)
Formulário
solid
peso molecular
943
composição
Peptide content, ~80%
solubilidade
H2O: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Positive control peptide for the [Ser392]-p53 rabbit polyclonal antibody.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
S Mora-Castilla et al.
Cell death and differentiation, 17(6), 1025-1033 (2010-01-16)
Exposure of mouse embryonic stem (mES) cells to high concentrations of chemical nitric oxide (NO) donors promotes differentiation, but the mechanisms involved in this process at the gene expression level are poorly defined. In this study we report that culture