Documentos Principais
P3079
Sigma-Aldrich
1-Myristoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
~97% (positional purity of fatty acids), ~99% (TLC), lyophilized powder
Sinônimo(s):
L-α-Phosphatidylcholine, β-oleoyl-γ-myristoyl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H78NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
732.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
Ensaio
~97% (positional purity of fatty acids)
~99% (TLC)
forma
lyophilized powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3