Documentos
P3002
Sigma-Aldrich
PTH-tyrosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H14N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
298.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]N1C(Cc2ccc(O)cc2)C(=O)N(C1=S)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14N2O2S/c19-13-8-6-11(7-9-13)10-14-15(20)18(16(21)17-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14,19H,10H2,(H,17,21)
chave InChI
LCFDDJINTNHAEQ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3