Documentos
P2990
Sigma-Aldrich
Prion PrP N-Terminal Peptide Fragment 79-97
solid
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
forma
solid
peso molecular
27-30 kDa
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PRNP(5621)
Amino Acid Sequence
Gly-Gln-Gly-Gly-Gly-Thr-His-Ser-Gln-Trp-Asn-Lys-Pro-Ser-Lys-Pro-Lys-Thr-Asn
Ações bioquímicas/fisiológicas
N-terminal fragment of the protease resistant prion protein (PrP).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3