Documentos
P2742
Sigma-Aldrich
PD 404,182
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6H-6-Imino-(2,3,4,5-tetrahydropyrimido)[1,2-c]-[1,3]benzothiazine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H11N3S
Número CAS:
Peso molecular:
217.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
DMSO: soluble ≥22 mg/mL
H2O: insoluble
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Modo de ação
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N=C1Sc2ccccc2C3=NCCCN13
InChI
1S/C11H11N3S/c12-11-14-7-3-6-13-10(14)8-4-1-2-5-9(8)15-11/h1-2,4-5,12H,3,6-7H2
chave InChI
JNENSSREQFBZGT-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potential antibiotic of gram negative bacteria. KDO-8-P synthase inhibitor.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3