Documentos Principais
P2738
Sigma-Aldrich
PPNDS
solid
Sinônimo(s):
Pyridoxal-5′-phosphate-6-(2′-naphthylazo-6′-nitro-4′,8′-disulfonate) tetrasodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H11N4O14PS2 · Na4
Peso molecular:
694.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
cor
dark red
solubilidade
H2O: 38 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[H]C(=O)c1c(O)c(C)nc(\N=N\c2cc(c3cc(cc(c3c2)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O)c1COP([O-])([O-])=O
Informações sobre genes
human ... P2RX1(5023)
Ações bioquímicas/fisiológicas
P2X1 Purinoreceptor antagonist.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
E Lindström et al.
European journal of pharmacology, 387(1), 19-25 (2000-01-14)
ECL cells co-secrete histamine and pancreastatin, a chromogranin A-derived peptide, in response to gastrin. The aim of the study was to explore possible ways to deplete ECL cells of histamine without affecting pancreastatin and to examine how histamine depletion affects