Documentos Principais
P2251
Sigma-Aldrich
DL-Phenylalaninamide hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12N2O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
200.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(Cc1ccccc1)C(N)=O
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3