P206
Philanthotoxin 343 tris(trifluoroacetate) salt
solid
Sinônimo(s):
PhTX-343, S-N-[3-[[4-[(3-Aminopropyl)amino]butyl]amino]propyl]-4-hydroxy-α-[(1-oxobutyl)amino]-benzenepropanamide tris-trifluoroacetate
About This Item
Formulário
solid
cor
light yellow-green
solubilidade
methanol: >8 mg/mL (solutions should be freshly prepared.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)C(F)(F)F.OS(=O)(=O)C(F)(F)F.OS(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C23H41N5O3.3CHF3O3S/c1-2-7-22(30)28-21(18-19-8-10-20(29)11-9-19)23(31)27-17-6-16-26-14-4-3-13-25-15-5-12-24;3*2-1(3,4)8(5,6)7/h8-11,21,25-26,29H,2-7,12-18,24H2,1H3,(H,27,31)(H,28,30);3*(H,5,6,7)/t21-;;;/m0.../s1
chave InChI
QTCLKBFOFGTNMC-YDULTXHLSA-N
Informações sobre genes
rat ... Chrm2(81645) , Chrm3(24260)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)