P2053
pGlu-Glu-Pro Amide
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
Fertilization Promoting Peptide
About This Item
Ensaio
≥97% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C2CCC(=O)N2
InChI
1S/C15H22N4O6/c16-13(23)10-2-1-7-19(10)15(25)9(4-6-12(21)22)18-14(24)8-3-5-11(20)17-8/h8-10H,1-7H2,(H2,16,23)(H,17,20)(H,18,24)(H,21,22)
chave InChI
HYZBGWLLSXSYLX-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3