Key Documents
P1958
Sigma-Aldrich
Paclitaxel-[2-benzoyl ring-UL-14C]
≥95% (HPLC), ethyl acetate solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C47H51NO14
Número CAS:
Peso molecular:
853.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
ethyl acetate solution
Extensão da rotulagem
40-60 mCi per mmol
alteração de massa
M+12
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](OC(C)=O)C4=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)[14c]5[14cH][14cH][14cH][14cH][14cH]5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7
Embalagem
sealed ampule