Documentos
P1752
Sigma-Aldrich
PTH-methionine sulfone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H14N2O3S2
Número CAS:
Peso molecular:
298.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CS(=O)(=O)CCC1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2