Documentos Principais
P1710
Sigma-Aldrich
(±)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10N2O2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
203.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98%
pf
265 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].OC(=O)C1CNCCN1
InChI
1S/C5H10N2O2.2ClH/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4;;/h4,6-7H,1-3H2,(H,8,9);2*1H
chave InChI
WNSDZBQLMGKPQS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Intermediate for synthesis of neuroactive compounds
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)