Documentos Principais
P1679
Sigma-Aldrich
Potassium tetrachloroplatinate(II)
Sinônimo(s):
Potassium platinum(II) chloride
About This Item
Fórmula linear:
K2PtCl4
Número CAS:
Peso molecular:
415.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
densidade
3.38 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2K.Pt/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
chave InChI
RVRDLMCWUILSAH-UHFFFAOYSA-J
Características e benefícios
Reacts with bis(dithiolates) to form metal-bis(dithiolates) with applications in laser Q-switch materials, liquid crystals, optical CD recording media, bar code materials and superconductivity. Reacts with capping polymers to form shape-control colloidal platinum nanoparticles for catalysis and photocatalysts.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges