Documentos Principais
P1507
Supelco
5β-Pregnan-20α-ol-3-one
≥98%
Sinônimo(s):
20α-Hydroxy-5β-pregnan-3-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H34O2
Número CAS:
Peso molecular:
318.49
Código UNSPSC:
41116107
Ensaio
≥98%