P1201
DL-Propranolol-[4-3H] hydrochloride
ethanol solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H21NO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
295.80
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Formulário
ethanol solution
Extensão da rotulagem
15-30 Ci/mmol
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[3H]c1ccc(OCC(O)CNC(C)C)c2ccccc12
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for SFCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.