Documentos Principais
P1176
Sigma-Aldrich
Hexaethylene glycol monooctadecyl ether
Sinônimo(s):
C18E6, Octadecylhexaglycol, Polyoxyethylene (6) stearyl ether
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)17(OCH2CH2)6OH
Número CAS:
Peso molecular:
534.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de substância PubChem:
descrição
non-ionic
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3