Documentos
P1131
Supelco
Citric acid sesquipiperazine salt hydrate
Sinônimo(s):
tri-Piperazine dicitrate
About This Item
Fórmula linear:
(C4H10N2)3 · (C6H8O7)2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
321.33 (anhydrous basis)
Beilstein:
3777748
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(CC(O)=O)(CC(O)=O)O)=O.OC(C(CC(O)=O)(O)CC(O)=O)=O.O.N1CCNCC1.N2CCNCC2.N3CCNCC3
InChI
1S/2C6H8O7.3C4H10N2.H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;3*1-2-6-4-3-5-1;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);3*5-6H,1-4H2;1H2
chave InChI
LWMBPKJYEQGDLN-UHFFFAOYSA-N
produto comparável