P1123
PD 81,723
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
(2-Amino-4,5-dimethyl-3-thienyl)-[3-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
condição de armazenamento
protect from light
under inert gas
cor
yellow
solubilidade
DMSO: ~13 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1sc(N)c(c1C)C(=O)c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H12F3NOS/c1-7-8(2)20-13(18)11(7)12(19)9-4-3-5-10(6-9)14(15,16)17/h3-6H,18H2,1-2H3
chave InChI
KKDKAWKYGCUOGR-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3