Documentos Principais
P107
Sigma-Aldrich
N6-(2-Phenylethyl)adenosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H21N5O4
Número CAS:
Peso molecular:
371.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
solubilidade
0.1 M NaOH: soluble
H2O: very slightly soluble
ethanol: moderately soluble
cadeia de caracteres SMILES
OCC1OC(C(O)C1O)n2cnc3c(NCCc4ccccc4)ncnc23
InChI
1S/C18H21N5O4/c24-8-12-14(25)15(26)18(27-12)23-10-22-13-16(20-9-21-17(13)23)19-7-6-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,9-10,12,14-15,18,24-26H,6-8H2,(H,19,20,21)
chave InChI
LGZYEDZSPHLISU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA1(134)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Selective A1 adenosine receptor agonist.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Debora Bencivenga et al.
Molecular oncology, 15(4), 915-941 (2020-12-15)
CDKN1B haploinsufficiency promotes the development of several human cancers. The gene encodes p27Kip1 , a protein playing pivotal roles in the control of growth, differentiation, cytoskeleton dynamics, and cytokinesis. CDKN1B haploinsufficiency has been associated with chromosomal or gene aberrations. However