Documentos Principais
P0896
Sigma-Aldrich
Diethyl pimelate
~97% (capillary GC)
Sinônimo(s):
Diethyl heptanedioate, Pimelic acid diethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OCO(CH2)5COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
216.27
Beilstein:
1710126
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
~97% (capillary GC)
índice de refração
n20/D 1.430 (lit.)
p.e.
192-194 °C/100 mmHg (lit.)
densidade
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H20O4/c1-3-14-10(12)8-6-5-7-9-11(13)15-4-2/h3-9H2,1-2H3
chave InChI
LKKOGZVQGQUVHF-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)