P0881
L-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO2.ClH/c1-13(2,3)16-12(15)11(14)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,11H,9,14H2,1-3H3;1H/t11-;/m0./s1
chave InChI
FDMCEXDXULPJPG-MERQFXBCSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3