Documentos Principais
P0740
Sigma-Aldrich
N-(2-Phenylethyl)indomethacinamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H25N2O3Cl
Número CAS:
Peso molecular:
460.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
158-162 °C
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2n(c(C)c(CC(=O)NCCc3ccccc3)c2c1)C(=O)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C27H25ClN2O3/c1-18-23(17-26(31)29-15-14-19-6-4-3-5-7-19)24-16-22(33-2)12-13-25(24)30(18)27(32)20-8-10-21(28)11-9-20/h3-13,16H,14-15,17H2,1-2H3,(H,29,31)
chave InChI
VYDBTNADENXYSN-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inhibits human recombinant and ovine cyclooxygenase-2 (COX-2) with IC50s of 0.06 μM and 0.125 μM, respectively; over 400-fold less potent as an inhibitor of COX-1.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)