P0713
Anti-Protein Kinase Cζ antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinônimo(s):
Anti-PKC ζ
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
antigen 78 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
rat, mouse
técnica(s)
microarray: suitable
western blot: suitable using rat brain extract and mouse NIH3T3 fibroblast cell lysate
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Prkcz(18762)
rat ... Prkcz(25522)
Descrição geral
Imunogênio
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3