Documentos Principais
P0676
Sigma-Aldrich
Octaethylene glycol monohexadecyl ether
powder
Sinônimo(s):
C16E8, Hexadecyl octaethylene glycol ether, Hexadecyloctaglycol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)15(OCH2CH2)8OH
Número CAS:
Peso molecular:
594.86
Beilstein:
6490568
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
descrição
non-ionic
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C32H66O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-34-19-21-36-23-25-38-27-29-40-31-32-41-30-28-39-26-24-37-22-20-35-18-16-33/h33H,2-32H2,1H3
chave InChI
YAMTWWUZRPSEMV-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)