Documentos Principais
P0426
Sigma-Aldrich
Hexaethylene glycol monohexadecyl ether
Sinônimo(s):
C16E6, Hexadecylhexaglycol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)15(OCH2CH2)6OH
Número CAS:
Peso molecular:
506.76
Beilstein:
1806735
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
descrição
non-ionic
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C28H58O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-30-19-21-32-23-25-34-27-28-35-26-24-33-22-20-31-18-16-29/h29H,2-28H2,1H3
chave InChI
UOFCAQWHTQFNHS-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)