Documentos Principais
P0385
Sigma-Aldrich
Pentadecyl acetate
~99% (capillary GC)
Sinônimo(s):
Pentadecanyl acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H34O2
Número CAS:
Peso molecular:
270.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
Ensaio
~99% (capillary GC)
forma
liquid
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
saturated FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-17(2)18/h3-16H2,1-2H3
chave InChI
AAAIZLQILBFRTJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves