P0234
Phorbol 12,13-dinonanoate 20-homovanillate
Sinônimo(s):
PDNHV
About This Item
solubilidade
DMSO: soluble
acetone: soluble
chloroform: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)C(C=C(COC(=O)Cc3ccc(O)c(OC)c3)C[C@@]4(O)C2C=C(C)C4=O)C5C(C)(C)[C@]15OC(=O)CCCCCCCC
InChI
1S/C47H68O11/c1-8-10-12-14-16-18-20-38(49)57-43-31(4)46(54)34(41-44(5,6)47(41,43)58-39(50)21-19-17-15-13-11-9-2)25-33(28-45(53)37(46)24-30(3)42(45)52)29-56-40(51)27-32-22-23-35(48)36(26-32)55-7/h22-26,31,34,37,41,43,48,53-54H,8-21,27-29H2,1-7H3/t31-,34+,37-,41-,43-,45-,46-,47-/m1/s1
chave InChI
FNUXVHZLPOXMCA-WARQNWORSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3