P0034
20S-Protopanaxatriol
Sinônimo(s):
20(S)-APPT, g-PPT
About This Item
forma
powder
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C30H52O4/c1-18(2)10-9-13-30(8,34)19-11-15-28(6)24(19)20(31)16-22-27(5)14-12-23(33)26(3,4)25(27)21(32)17-29(22,28)7/h10,19-25,31-34H,9,11-17H2,1-8H3/t19-,20+,21-,22+,23-,24-,25-,27+,28-,29+,30-/m0/s1
chave InChI
SHCBCKBYTHZQGZ-PHFGEWBZSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3