OH83021361GB
Ohaus® Explorer® Precision Balance
Model EX6201, weighing capacity 6200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 220/240 V, UK plug
Sinônimo(s):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produtos recomendados
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 83021361GB
capacidade de pesagem faixa de medição
6200 g, resolution: 0.1 g
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)