Documentos Principais
OH30378541
Ohaus® Dissolved Oxygen Meter
Model ST400D-B
About This Item
Código UNSPSC:
41115611
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30378541
dissolved oxygen measuring range
0.00-20.0 mg/L (0 - 50 °C)
energia da bateria
4 AAA, 250 hr life
Descrição geral
Large backlit LCD screen provides easy to read results - even in low light environments. Ideal for secure field use with a meter stand, wrist strap and durable IP54 housing.
Aplicação
Field and lab Dissolved Oxygen measurement
Características e benefícios
99 measurement memory, last calibration data recall, auto barometric pressure measurement, auto temperature compensation with manual salinity compensation
Informações legais
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)