Documentos Principais
OH30219114
Ohaus® pH Meter
Model ST300-G
About This Item
Código UNSPSC:
41115603
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
epoxy shaft
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30219114
ORP measuring range
-1999-+1999 mV
faixa de medição de pH
0.00-14.00 pH unit
faixa de medição de temperatura
0-100 °C
energia da bateria
4 AAA, 250 hr life
Descrição geral
Easy-to-use and accurate with a simple calibration process, automatic temperature compensation and fast results. Ideal for secure field use with a meter stand, wrist strap and durable IP54 housing.
Aplicação
pH, oxidation-reduction potential (ORP) measurement
Características e benefícios
Automatic and manual temperature compensation, auto buffer recognition, calibration icon
Informações legais
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)