Documentos Principais
OH30129896
Ohaus® pH Meter
Model ST5000-F, AC/DC input 120 V, US 3-pin plug
About This Item
Código UNSPSC:
41115603
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
epoxy shaft
Características
CSA approved
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30129896
ORP measuring range
-2000.00-+2000.00 mV
faixa de medição de pH
-2-20 pH unit
faixa de medição de temperatura
-30-130 °C
Descrição geral
The color touchscreen operates similar to smartphones and tablet computers and provides simple operation of the advanced features, such as one-touch toggling of measurement modes.
Aplicação
pH, oxidation-reduction potential (ORP) measurement
Características e benefícios
3 endpoint modes, continuous measurement mode, up to 9 point calibration, 1,000 measurement memory
Automatic and manual temperature compensation, auto buffer recognition, calibration icon
Informações legais
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)