Documentos Principais
OH30129354
Ohaus® pH Electrode
ST350
About This Item
Código UNSPSC:
41115604
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30129354
faixa de medição de pH
0.00-14 pH unit
Descrição geral
All electrodes include a temperature sensor, which powers automatic temperature compensation and ensures accurate measurements.
Aplicação
pH, reference, oxidation-reduction potential (ORP), conductivity, dissolved oxygen (DO), temperature measurement
Características e benefícios
Can be used in conjunction with all Starter bench and portable meters
Informações legais
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)