OH30100636
Ohaus® Adventurer® Analytical Balance
Model AX1502N/E, weighing capacity 1500 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Sinônimo(s):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
metal weighing plate
Características
CSA approved
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30100636
capacidade de pesagem faixa de medição
1500 g, resolution: 0.01 g
Tacho de pesagem: L × C
19.5 cm × 17.5 cm
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)