OH30073979
Ohaus® Pen pH Meter
Model ST10T-B
About This Item
Código UNSPSC:
41115603
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30073979
faixa de medição de TDS
0.0-1000.0 mg/L
energia da bateria
4 × 1.5 V, 200 hr life
Descrição geral
With durable IP67 waterproof ABS housing, protective sensor cap, and an automatic shutdown feature that preserves battery life, OHAUS pen meters can endure consistent use in rough, wet environments.
Aplicação
pH, oxidation-reduction potential (ORP), conductivity, dissolved oxygen (DO), salinity, total dissolved solids (TDS), temperature measurement
Características e benefícios
Easily replaceable electrodes, automatic shut off feature
Informações legais
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)