O9637
Oxaprozin
solid
Sinônimo(s):
4,5-Diphenyl-2-oxazolepropanoic acid, Daypro
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCc1nc(-c2ccccc2)c(o1)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H15NO3/c20-16(21)12-11-15-19-17(13-7-3-1-4-8-13)18(22-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,20,21)
chave InChI
OFPXSFXSNFPTHF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTGIR(5739) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.