Documentos Principais
O9506
Sigma-Aldrich
Oleic acid N-hydroxysuccinimide ester
~95% (TLC)
Sinônimo(s):
Succinimidyl oleate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H37NO4
Número CAS:
Peso molecular:
379.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Ensaio
~95% (TLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Modified aminoacyl-tRNA. II. A general method for the preparation of acylaminoacyl-tRNA.
Y Lapidot et al.
Biochimica et biophysica acta, 145(2), 292-299 (1967-09-26)
A Al-Arif et al.
Journal of lipid research, 10(3), 344-345 (1969-05-01)
N-Hydroxysuccinimide esters of long-chain fatty acids have been used to synthesize the CoA and thioglycolic acid thiol esters of palmitic and 3-ketopalmitic acids in high yield and with a minimum of untoward side reactions.