O5501
Oxyphenonium bromide
Sinônimo(s):
2-([Cyclohexylhydroxyphenylacetyl]oxy)-N,N-diethyl-N-methylethanaminium bromide
About This Item
descrição
cationic
Ensaio
>98% (TLC)
peso molecular
428.40 g/mol
cadeia de caracteres SMILES
Br.CC[N](C)(CC)CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C21H34NO3.BrH/c1-4-22(3,5-2)16-17-25-20(23)21(24,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19;/h6,8-9,12-13,19,24H,4-5,7,10-11,14-17H2,1-3H3;1H
chave InChI
JKJFWDDPBNHJPV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)