Documentos Principais
O5005
Sigma-Aldrich
cis-6,9,12,15-Octadecatetraenoic acid sodium salt
~90% (GC)
Sinônimo(s):
Stearidonic acid
About This Item
Fórmula linear:
C18H27O2Na
Número CAS:
Peso molecular:
298.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Ensaio
~90% (GC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].CC\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\CCCCC(O)=O