O3632
Osteocalcin Fragment 7-19 human
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
Gly-Ala-Pro-Val-Pro-Tyr-Pro-Asp-Pro-Leu-Glu-Pro-Arg
About This Item
Ensaio
≥97% (HPLC)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C(Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)C4CCCN4C(=O)C(NC(=O)C5CCCN5C(=O)C(C)NC(=O)CN)C(C)C)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)N6CCCC6C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C65H98N16O19/c1-34(2)30-41(53(88)71-39(22-23-50(84)85)60(95)78-26-8-13-44(78)54(89)72-40(64(99)100)12-6-24-69-65(67)68)73-55(90)45-14-9-28-80(45)62(97)43(32-51(86)87)75-56(91)46-15-10-27-79(46)61(96)42(31-37-18-20-38(82)21-19-37)74-57(92)47-16-11-29-81(47)63(98)52(35(3)4)76-58(93)48-17-7-25-77(48)59(94)36(5)70-49(83)33-66/h18-21,34-36,39-48,52,82H,6-17,22-33,66H2,1-5H3,(H,70,83)(H,71,88)(H,72,89)(H,73,90)(H,74,92)(H,75,91)(H,76,93)(H,84,85)(H,86,87)(H,99,100)(H4,67,68,69)
chave InChI
XEVUUFOXAJNOGZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... BGLAP(632)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3