O1753
Octanoyl chloride
~98%
Sinônimo(s):
Capryloyl chloride
About This Item
pressão de vapor
2.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
~98%
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
pb
195 °C (lit.)
densidade
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C8H15ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3
chave InChI
REEZZSHJLXOIHL-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter