O0641
Oroxylin A
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5,7-Dihydroxy-6-methoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-6-methoxyflavone;, 6-Methoxybaicalein;
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
yellow
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1c(O)cc2OC(=CC(=O)c2c1O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-16-11(18)8-13-14(15(16)19)10(17)7-12(21-13)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,18-19H,1H3
chave InChI
LKOJGSWUMISDOF-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)