Documentos Principais
N9505
Sigma-Aldrich
β-Nicotinamide adenine dinucleotide–agarose
lyophilized powder
About This Item
Código UNSPSC:
23151817
Formulário
lyophilized powder
Extensão da rotulagem
1-5 μmol per mL
ativação da matriz
cyanogen bromide
ligação da matriz
N-6
espaçador de matriz
11 atoms
temperatura de armazenamento
−20°C
forma física
Lyophilized powder stabilized with lactose
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)