Key Documents
N9250
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl dodecanoate
Sinônimo(s):
1-Naphthyl laurate, Dodecanoic acid 1-naphthyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H30O2
Número CAS:
Peso molecular:
326.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)Oc1cccc2ccccc12
Substratos
Esterase substrate.