Documentos Principais
N8898
Sigma-Aldrich
Nerve Growth Factor Receptor/Fc Chimera human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder
Sinônimo(s):
NGF R, p75 Neurotrophin receptor
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
potência
0.885 μg/mL ED50
peso molecular
75 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... NGFR(4804)
forma física
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline containing 2.5 mg bovine serum albumin.
Nota de análise
The biological activity is measured by its ability to inhibit NGF-induced proliferation of TF-1 cells.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3