Documentos Principais
N7904
Sigma-Aldrich
NS 521 oxalate
solid
Sinônimo(s):
1-(1-Butyl)-4-(2-oxo-1-benzimidazolinyl)piperidine oxalate, 1-(1-Butyl-piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-benzimidazol-2-one-oxalate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H23N3O · C2H2O4
Número CAS:
Peso molecular:
363.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
cor
white
solubilidade
H2O: 10 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(O)=O.CCCCN1CCC(CC1)N2C(=O)Nc3ccccc23
Ações bioquímicas/fisiológicas
Novel benzimidazolone neuroprotective agent.
Informações legais
Sold under license from NeuroSearch (US Patent #6, 180,649).
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
M Grønborg et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 290(1), 348-353 (1999-06-25)
NS521 (1-(1-butyl)-4-(2-oxo-1-benzimidazolinyl)piperidine) belongs to a group of novel benzimidazolones, which exhibit neurotrophic-like activities. In vitro, NS521 rescued neuronal PC12 cells from death induced by serum and nerve growth factor deprivation. The survival effect of NS521 appeared to reflect a delay