N7756
N-Nitrosodimethylamine
Sinônimo(s):
Dimethylnitrosamine
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
5 mmHg ( 20 °C)
descrição
Bulk package
índice de refração
n20/D 1.437 (lit.)
p.e.
153 °C/774 mmHg (lit.)
densidade
1.01 g/mL (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)N=O
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3
chave InChI
UMFJAHHVKNCGLG-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
141.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
61.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?