Documentos Principais
N6409
Sigma-Aldrich
NFκB (c-Rel) Control Peptide
~1 mg/mL, buffered aqueous solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
Formulário
buffered aqueous solution
Nível de qualidade
concentração
~1 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
For use as a blocking peptide for anti-NFκB(c-Rel) subunit.
forma física
Solution in 0.02 M potassium phosphate buffer, pH 7.2, containing 0.15 M NaCl and 0.01% sodium azide.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)