Documentos
N5378
Sigma-Aldrich
N-(2-Nitrophenylsulfenyl)glycine (dicyclohexylammonium) salt
powder
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8N2O4S · C12H23N
Número CAS:
Peso molecular:
409.54
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
forma
powder
cor
yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.OC(=O)CNSc3ccccc3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H23N.C8H8N2O4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;11-8(12)5-9-15-7-4-2-1-3-6(7)10(13)14/h11-13H,1-10H2;1-4,9H,5H2,(H,11,12)
chave InChI
QHKBANTYLBSWKY-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
N-(2-Nitrophenylsulfenyl)glycine (dicyclohexylammonium) salt is the stable NPS derivative of glycine.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Efficient Procedure for the Preparation of Oligomer-Free N α -Fmoc Amino Acids
Nowshuddina, S., Raoa, M.N.A., and Ram Reddya, A.
Synthetic Communications, 39, 2022-2031 (2009)